材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22 ga
特點
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
SGE 036912
針長 × 外徑 × 內徑
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3