物料
PTFE/silicone septum (with slit)
natural polypropylene cap
特点
closure type clear polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3