Merck
2879501-U
Supelco
进样口衬管,分流/不分流,具有锥部的 FAST FocusLiner(填充玻璃棉)
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 1 ea
长度 × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
法律信息
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)