Merck
2878305-U
Supelco
进样口衬管,分流/不分流,具有中间鹅颈,用于带 SPL-17 的 17A
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 5 ea
长度 × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)