Merck
2877101-U
Supelco
进样口衬管,分流式,用于 ThermoQuest 8000 和 Trace,直通式,5mm 内径
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
NACRES:
SB.54
描述
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
包装
pkg of 1 ea
长度 × 外径 × 内径
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
法律信息
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)