主要文件
28522-U
Supelco
ATIS 吹扫和捕集/增湿器模块
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相关类别
一般描述
可提供独立模块,以便在环境温度下将含水样品吹入吸附管中。该模块也可用于生成加标校准标准品的动态加湿载气流。吹扫和捕集模块包括吹扫和捕集玻璃器具,以及独立的流量控制器,使用者通过该控制器可以设置独立吹扫(湿)流速,并且与干燥流速互不影响。吹扫和捕集模块可使用 22mL 标准螺纹样品瓶,以简化样品制备。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)