product name
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
材料
glass TD tube
agency
EPA TO-17
描述
Sealed with TDS³ Storage Container
產品線
Carbotrap®
特點
fritted
preconditioned
包裝
pkg of 1 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 內徑 × 長度
6 mm × 4 mm × 7 in.
基質
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门