物料
fused silica
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
参数
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
β值
265
df
0.50 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.53 mm
基质活性基团
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
应用
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
色谱柱类型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
相:
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
相:
- 键合的
- 聚二甲基硅氧烷
- ≤0.32 mm I.D.,<2 μm:-60℃至325℃(等温)或350℃(程序性的)
- ≤0.32 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至300℃(等温或程序性的)
- ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60℃至300℃(等温)或320℃(程序性的)
- ≥0.53 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至260℃(等温)或280℃(程序性的)
其他说明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
实验方案
GC Analysis of Glycols and Diols
乙二醇和二醇气相色谱分析
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持