Merck
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
SB.54
特点
ferrule type long
包装
pkg of 10 ea
内径
0.5 mm
相容性
0.32 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)