主要文件
27196
Supelco
Thermoseal® 隔垫
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE/silicone (high temperature)
包装
pkg of 100 ea
参数
260 °C temp. limit
外径
22 mm
直径× 厚度
22 mm × 0.100 in.
相容性
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1