主要文件
27081-U
Supelco
螺纹口透明玻璃样品瓶
marking spot
, volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear glass vial (with marking spot)
描述
cap not included
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
2 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)