Merck
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
别名:
Tenax® GR 不锈钢管,用于 PerkinElmer® ATD,每包 10 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
材料
stainless steel TD tube
特點
preconditioned
包裝
pkg of 10 tubes
外徑 × 長度
1/4 in. × 3 1/2 in.
基質
Tenax GR
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
應用
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)