Merck
24564
Supelco
Supelcarb HC 烃类捕集阱
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
容積
750 cc
接頭
1/4 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
从载气、空气和氢气中除去有机物。我公司的设备中均配备了这些捕集阱,以确保获得最清洁的材料以及对每一克物质进行最佳性能的捕集 — Supelcarb HC 吸附剂的捕集能力是活性炭的两倍。
法律資訊
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)