主要文件
24442
RN 注射器的 SGE 针头
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
别名:
N10-S-0.63 备用针头,每包 2 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23 ga
描述
10R-S-0.63
特点
needle cone tip
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
SGE 037747
针长度 × 外径
42 mm × 0.63 mm
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)