Merck
24110UINT
Supelco
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
别名:
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
物料
fused silica column
df
0.20 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
色谱柱类型
capillary highly polar
相容性
for use with Agilent Intuvo GC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)