Merck
24047
Supelco
SPB®-1气相毛细管色谱柱
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32119290
物料
fused silica
Agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
参数
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
80
df
1.00 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
60 m × 0.32 mm
基质活性基团
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
色谱柱类型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的传统通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
固定相
  • 键合
  • 聚(二甲基硅氧烷)
温度。限制
  • ≤0.32 mm内径,<2 μm:-60°C至320°C (等温或程序性的)
  • ≤0.32 mm内径,≥2 μm: -60°C至300°C (等温或程序性的)
  • ≥0.53 mm内径, <2 μm: -60°C至300°C (等温)或320°C(程序性的)
  • ≥0.53 mm内径, ≥2 μm: -60 °C至260 °C (等温)或280 °C(程序性的)
应用
SPB®-1气相毛细管色谱柱可用于通过化学发光检测法对氮化合物(定量)形态分析,该类化合物是极性的并且具有一定程度的碱性。
其他说明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律信息
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
214.0 °F - closed cup
闪点(°C)
101.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)