物料
fused silica
df
0.20 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
60 m × 0.25 mm
基质活性基团
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
色谱柱类型
capillary highly polar
相容性
for use with Agilent Intuvo GC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该非键合色谱柱具有同类中最高的极性。与所有通用双氰丙基丙基色谱柱一样,它可在高温和低温下非常有效的分离脂肪酸甲酯(FAME)、二恶英、碳水化合物和芳族化合物的几何异构体。
USP 代码 :该柱符合 USP G5 要求。
相:
USP 代码 :该柱符合 USP G5 要求。
相:
- 非键合
- 聚(双氰丙基硅氧烷)
- 常温至 250°C(等温或程序升温)
法律信息
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)