Merck
23489
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
特点
ferrule type long
包装
pkg of 12 ea
内径
0.5 mm
相容性
0.32 mm I.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CapSeal Bullet™ 密封垫由限制在铝基座中的石墨材料构成。独特的设计使密封垫不会粘在紧固件上,易于移除。由此消除了密封垫粘滞以及损坏紧固件的问题。
特性:手紧后再拧 1/8 圈进行密封。可重复使用。特殊的锥形末端可防止石墨进入紧固件。
材料组成:位于铝基座中的石墨
最高温度:450°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)