Merck
22510-U
Supelco
Supeltex M-2B 毛细管密封垫,长型设计
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 10 ea
内径
0.4 mm
相容性
0.10-0.25 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:易于适应毛细管柱,确保有效密封且不易损坏。
材料成分:
DuPont VESPEL SP-211(75% 聚酰亚胺,15% 石墨,10% PTFE)
最高温度:350°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
法律信息
适用配置
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)