包裝
pkg of 10 ea
內徑
1.0 mm
相容性
0.75 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
法律資訊
配置
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)