主要文件
22148-U
Supelco
气体取样管
size 500 mL, glass stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
物料
glass stopcock
技术
whole air sampling: suitable
尺寸
500 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
使用这些玻璃球管捕集并传送气体样品,然后取出等分试样(通过插入型隔垫)用于分析。在烘箱中退火,防止运输和现场使用时损坏。可附带提供 PTFE 或高真空玻璃栓。每个球管包括一个半孔圆柱形 Thermogreen 隔垫。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)