Merck
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
SB.54
特点
ferrule type packed column
包装
pkg of 10 ea
内径
1/4 in.
相容性
1/4 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:特别适合连接质谱仪。可重用性高。仅限等温使用。
材料成分:陶瓷填充的 PTFE
最高温度:
250°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)