Merck
20857
弯管机
Three-Size for 1/4in. (6 mm, 3/16in. (4 mm) & 1/8in. tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
一般說明
重型弯管机可轻松将铝管、铜管或不锈钢管弯至 180°,不会扭结或开裂。
三合一工具 (20857) 可弯曲 1 / 8 英寸、 3 / 16 英寸或 1 / 4 英寸(3、4 或 6 mm)标准壁厚的管路。
弯曲半径为 3 / 8 英寸。
弯曲半径为 9 / 16 英寸。
三合一工具距中心的弯曲半径为 14.2 mm(如上图所示)。
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持