相容性
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1