主要文件
10341
Supelco
Amberlite IRN150
hydrogen and hydroxide form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 22-26 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
等級
nuclear grade
描述
cross-linkage 8%
形狀
beads
包裝
bucket of 500 g
參數
60 °C max. temp.
濕度
49-55% (cation)
54-60% (anion)
技術
LPLC: suitable
基質
styrene/divinylbenzene (gel)
基質活性組
mixed mode
粒徑
22-26 mesh
580-680 μm (anion exchanger)
600-700 μm (cation exchanger)
工作pH值
0-14
容量
1.2 meq/g by dry weight(anion)
1.9 meq/g by dry weight(cation)
分離技術
mixed mode
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
混合床树脂,用于直流系统中原水的化学控制。用于要求树脂的离子型和非离子型杂质含量最低的工业水处理过程。
Amberlite IRN150 is a strong base anion and cation exchange mixed bed resin.
應用
Amberlite IRN150 was used to determine the particle size distribution using photo correlation spectroscopy.
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Study on the Correlation between Lateral Diffusion Effect and Effective Charge in Neutral Liposomes
Galera-Cortes, Elisa, et al.
Langmuir, 26, 2665-2670 (2009)
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)