Merck
04461
Supelco
氨氟灵
reference material
别名:
3-二乙基氨基-2,4-二硝基-6-三氟甲基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13F3N4O4
CAS号:
分子量:
322.24
Beilstein:
2822138
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13F3N4O4/c1-3-16(4-2)9-7(17(19)20)5-6(11(12,13)14)8(15)10(9)18(21)22/h5H,3-4,15H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFDYMSKSGFSLLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)