Merck
04396
Supelco
硅藻土
calcined, purified
别名:
纤毛虫土
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
形狀
powder
品質
calcined, purified
技術
LPLC: suitable
表面積
2-3.5 m2/g
雜質
≤1% HCl-soluble matter
損耗
≤1% loss on ignition
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
125 μm
孔徑
170000 Å mean pore size
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤500 mg/kg
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1