Merck
00032
Supelco
1H-1,2,4-Triazole-13C2,15N3
PESTANAL®, analytical standard
别名:
1H-1,2,4-Triazole-1,2,4-15N3-3,5-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2H315N3
分子量:
74.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)