主要文件
Z768855
Storage box for Eppendorf Tube®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
特点
fits 5 mL tubes (25 spaces)
包装
pkg of 2 (piece set, 1 x blue and 1 x red)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 127.943 (European)
Eppendorf® 0030127943 (US)
网格尺寸
5x5
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)