主要文件
Z733768
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
for T-18 basic disperser, diam. 14 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41101504
物料
polycarbonate
特点
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
IKA 3451900
直径
14 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)