主要文件
Z733423
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-10 basic disperser, 7 mm, 25/cs
别名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
物料
polycarbonate
特点
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
包装
case of 25
pack of 25
制造商/商品名称
IKA 3433325
直径
7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Shaft length for plastic dispersing element is 65 mm
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)