主要文件
Z721751
KDS RS232 cable for KDS 200 series pumps
AC/DC input 110 V AC
别名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
KD Scientific 780223
存货情况
not available in EU
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RS232C Cable for KDS Legacy 2XX/410 syringe pumps.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)