物料
polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Millipore UFC901008
浓缩体积
200 μL
膜面积 × 直径× 长度
7.6 cm2 × 35 mm × 121 mm
管尺寸
35 x 121 mm
工作体积
~15 mL
孔径
10 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
典型蛋白质回收率 93.03%
高回收离心过滤器,用于浓缩样品。 可用于浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。 Excellen 用于从细胞裂解物中纯化大分子组分。 非常适合脱盐和缓冲液交换。
摆动桶转子L 4,000 x g;固定角度转子(35°):5,000 x g。
摆动桶转子L 4,000 x g;固定角度转子(35°):5,000 x g。
- 高回收率 Ultracel 再生纤维素膜,具有一系列分子量截止值。
- 高滞留物回收率 >90%
- 垂直膜降低浓度极化,实现超快旋转时间(最快 10-15 分钟)
- 热封膜使下游可萃取物最小化
- 经过 100% 完整性测试,保证可靠的性能
- 半透明外壳和体积刻度,方便的样品监测
- 直接用吸管取样减少了回收浓缩物的处理步骤
- 高浓度因子为 80-100X