推荐产品
长度 × 宽度 × 直径
20 in. × 14.75 in. × 7 in., 295 total square inches. Configurable up to 4 compartments.
应用
过滤介质:
高压灭菌循环数:
建议最多 2 个循环,最高温度 126ºC,最多持续 20 分钟
耐化学性 - 除以下成分外,对大多数化学品反应惰性:
- 纺粘聚丙烯 - 170 cfm/ft
高压灭菌循环数:
建议最多 2 个循环,最高温度 126ºC,最多持续 20 分钟
- 符合 IATA(国际航空运输协会)规范
- 全塑料结构:箱,盖,隔板和过滤介质
- 通过专利设计的开口实现卓越的气流
- 易于堆叠,便于物料搬运和运输,带有一体式嵌套,确保空气适当流通
- 透明塑料窗,让您可以一目了然地检查实验室动物
- 强制开/关盖,方便移入/移出动物
- 内部围栏提供了防止聚集和逃脱的屏障
- 在美国制造
耐化学性 - 除以下成分外,对大多数化学品反应惰性:
- 氯仿
- 氯磺酸
- 氯气
- 四氯化碳
- 异辛烷
- 二甲苯
- 硝酸
- 石油醚
- 戊酰氯
- 乙酸丁酯
- 苯
- 溴水
- 大多数石油燃料会与之发生反应
特点和优势
用于高级研究模型的高级运输容器
- 如果是一批普通实验大鼠,纸箱可能就已足够,但 SAGE 研究模型绝非普通小鼠。大多数情况下,您会收到经过专业繁育、经过高度验证的动物。其中许多动物都根据您的要求进行了基因工程改造
- Sage Labs 提供可更安全地运输 SAGE 研究模型的塑料容器。这些容器比纸板箱坚固,可在运送至实验室过程中提供出色的保护作用,防止污染、破损和泄漏
- 此外,其专利设计还确保每个阶段都具有无与伦比的便捷性和易用性
法律信息
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Container 1 ea
- Lid 1 ea
- Large Closure Label 1 ea
- Small Closure Label 2 ea
- Live Animal Label 2 ea