主要文件
Z667153
Greiner PS inoculating loop
size 10 μL, blue
别名:
inoculating needles, Greiner PS inoculating loop
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41161502
NACRES:
NB.22
物料
polystyrene
无菌性
sterile
包装
pack of 3000 ea
制造商/商品名称
Greiner 731175
存货情况
available only in EU
尺寸
10 μL
颜色
blue
一般描述
Note: Disposable inoculating loop; hydrophobic
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)