主要文件
Z660493
Millipore
Millipore® Stericup® filter units
polyethersulfone membrane (Millipore Express PLUS), fast flow and low protein binding, pore size 0.22 μm, funnel capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane (Millipore Express PLUS)
polystyrene housing
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap
graduations
fast flow and low protein binding
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Millipore S2GPU02RE
參數
~45 °C temp. limit
瓶容量
250 mL
過濾器面積
40 cm2
過濾器容量
250 mL
漏斗容量
250 mL
孔徑
0.22 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Stericup 真空过滤系统将 Steritop 过滤器装置与接收瓶结合,用于处理和储存 150 mL 至 1,000 mL 的体积。
其新的无尖易握烧瓶设计和紧凑的外形提高了过滤期间的稳定性,使握紧接收器更容易,并使 Stericup 过滤器装置成为层流净化罩的理想选择。
为方便起见,接收器烧瓶的底部略微凹陷,使得带盖的烧瓶能够堆叠以便于存放。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.