主要文件
Z659304
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 3
别名:
Glass sample vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41101520
NACRES:
NB.74
物料
glass
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bandelin 522
存货情况
available only in EU
体积 × 内径 × 高度
120 mL × 50 mm × 135 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
特点和优势
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)