主要文件
Z659223
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Stand HG 5
别名:
transducer support frame
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bandelin 459
存货情况
available only in EU
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With lab clamp, for safe fixing of ultrasonic converter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)