Merck
Z646695
BRAND® 移液器® 入门套装
Midi
别名:
Air displacement pipettes, Air interface pipettes, Microliter pipettes, Multichannel pipettes, Pipettes, Piston-operated pipettes, Single channel pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
single-channel
包装
pack of 3 ea
制造商/商品名称
BRAND 704791
体积
20 μL × 200 μL × 1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
其包含3个移液器S(数字可调体积)、3个填充式Tip-Box N和3个壁挂/架式安装架。
包括Transferpette S型号D-20、D-200和D-1000
特点和优势
  • Transferpette®S是一种单通道高质量移液器。
  • 包括Transferpette S D-20、D-200和&D-1000型号。
  • 准确度和精密度高。
  • 舒适的人体工学握把,易于清洁。
  • 带颜色编码的移液器。
  • 带制动器的单手体积调节,以防止意外的体积变化
  • 无需工具即可在实验室轻松校准调节。
  • 醒目的四数字体积显示。
  • 通用吸取头适合来自大多数优质制造商的移液枪头。
  • 可在 121°C/250°F(20 分钟)下完全反复高压蒸汽灭菌。
其他说明
BR704791(印度)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)