主要文件
Z640085
Eppendorf® epT.I.P.S. 标准吸头
volume range 0.5-20 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
light gray tip
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 000.854
Eppendorf® 022492021
长度
46 mm
最大体积
20 μL
体积范围
0.5-20 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
散装包装在可重新密封袋中。
200μL、300μL 和 1000μL 吸头有颜色编码,分别为黄色、橙色和蓝色。
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)