主要文件
Z637505
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 30 mm, stem O.D. × L 2 mm × 25 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
制造商/商品名称
BRAND 147000
柱外径 × 长度
2 mm × 25 mm
顶部直径
30 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
BR147000 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)