主要文件
Z331422
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
接合处
joint: ST/NS14/23
Agency
according to DIN 12 348
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
制造商/商品名称
Lenz 3.0014.37
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)