主要文件
Z330841
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
glass key
接合处
joint: ST/NS19/26
特点
graduated: no
制造商/商品名称
Bistabil®
Lenz 4.0100.28
漏斗容量
50 mL
塞孔
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)