主要文件
Z326887
BRAND® BLAUBRAND® 容量瓶,玻璃塞,透明玻璃
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
glass stopper
接合处
joint: ST/NS neck12/21
无菌性
non-sterile
特点
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
包装
pack of 2
制造商/商品名称
BRAND
体积测量范围
50 mL, accuracy: 0.06 mL
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
容量瓶符合DIN ISO 1042,A级,符合性认证。由Boro 3.3制成,已校准为包含(TC,IN)。配有玻璃塞。高对比度蓝色珐琅质中的标记和铭文。
所有BLAUBRAND®容量瓶均在原包装中提供批号和随附的批次证书。
其他说明
BR37259 (India)
法律信息
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)