一般說明
容量瓶符合DIN ISO 1042,A级,符合性认证。由Boro 3.3制成,已校准为包含(TC,IN)。配有玻璃塞。高对比度蓝色珐琅质中的标记和铭文。
所有BLAUBRAND®容量瓶均在原包装中提供批号和随附的批次证书。
所有BLAUBRAND®容量瓶均在原包装中提供批号和随附的批次证书。
其他說明
BR37257 (India)
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG