产品名称
尼龙滤膜, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
材料
Nylon membrane
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
直徑
90 mm
厚度
60-125 μm
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼龙过滤器是天然亲水的,在制造过程中不使用润湿剂。
当浸提物水平为<0.0015 mg/cm2时,它们是 HPLC 溶剂和样品制备的理想选择。由于高度非特异性结合,不推荐用于蛋白溶液。
当浸提物水平为<0.0015 mg/cm2时,它们是 HPLC 溶剂和样品制备的理想选择。由于高度非特异性结合,不推荐用于蛋白溶液。
特點和優勢
- 与水性和大多数有机溶剂相容
- 耐受高压釜
- 可以承受高达180°C的温度