Merck
X6625
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
别名:
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22O5S
CAS号:
分子量:
410.48
Beilstein:
363132
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI 密鑰
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)