Merck
V7131
Sigma-Aldrich
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
别名:
2-Amino-3-butenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2 · C2HF3O2
分子量:
215.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)