Merck
V4632
Sigma-Aldrich
Nalgene ® 低温瓶
capacity 2.0 mL, non-sterile
别名:
cryostorage vial, cryovial cryotube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.22
材料
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene closure
polypropylene
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
External thread
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5011-0020
參數
-150 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
容量
2 mL
2.0 mL
管直徑
12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小瓶设计用于实现超低温储存条件下的特殊易用性和样本完整性。无垫圈或 O 型环的密封件,将污染风险降至最低。密封件的深裙缘允许单手无菌操作,而不会使手指接触小瓶内容物。小瓶底部周围的凸条与冷冻管架上的孔互锁,因此小瓶在打开或关闭时不会转动。小瓶底部有裙边;小瓶没有支架。
对无菌小瓶和密封件进行预组装和辐照灭菌。白色标记区域、填充线和刻度打印在侧面。经认证无菌、无细胞毒性和无热原。
注: 除非正确密封在 Nunc CryoFlex 管中,否则不得使用低温瓶储存在液氮的液相中。这种使用可能导致瓶内的液氮截留,并导致压力累积,从而可能导致爆炸或生物危害释放。
包裝
Non-sterile vials and closures are packed separately. Vials have no printing or graduations.
法律資訊
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries