Merck
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
别名:
cis-11-Octadecenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H36O
CAS号:
分子量:
268.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~99% (capillary GC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)